2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502135-1G PC502135-250MG PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA 58 EUR
APOSPC502135-1G APOSPC502135-250MG APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391236
Núm. CAS: 481066-21-1