5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl Alcohol
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 168 EUR
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202666
Núm. CAS: 287121-32-8