3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502141-1G PC502141-250MG
APOSPC502141-1GEA 654 EUR
APOSPC502141-1G APOSPC502141-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169030
Núm. CAS: 1258546-68-7
UN: 3261
ADR: 8,III