2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502142-1G
PC502142-250MG
PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA
185
EUR
APOSPC502142-1G
APOSPC502142-250MG
APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄BrF₃O MW: 253,016 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22381476 Núm. CAS: 1236141-95-9 |