3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1400 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398176
Núm. CAS: 868167-58-2