3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 1400 EUR
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
MW: 364,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398193
Núm. CAS: 1261795-42-9
UN: 3261
ADR: 8,III