3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 429 EUR
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂NO₃
MW: 187,1 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169028
Núm. CAS: 213382-46-8