Perfluorobutylsulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G PC50215-250MG PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA 290 EUR
APOSPC50215-1G APOSPC50215-250MG APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Formula: C₄H₂F₉NO₂S
MW: 299,115 g/mol
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112029
Núm. CAS: 30334-69-1