3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 731 EUR
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977391
Núm. CAS: 868166-28-3