3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 55.1 EUR
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448293
Núm. CAS: 28186-62-1