3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502155-1G PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA 654 EUR
APOSPC502155-1G APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169029
Núm. CAS: 1378491-35-0