Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 151 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₄·K
MW: 216,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112714
Núm. CAS: 2126821-95-0