5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 203 EUR
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847161
Núm. CAS: 1214364-36-9