Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(3-(trifluoromethyl)benzyl)borate
PC502198-1G PC502198-250MG PC502198-5G
APOSPC502198-1GEA 333 EUR
APOSPC502198-1G APOSPC502198-250MG APOSPC502198-5G
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate
Formula: C₈H₆BF₆·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18712965
Núm. CAS: 1494466-25-9