2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC502199-1G
PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA
654
EUR
APOSPC502199-1G
APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₈H₄BrF₅O MW: 291,013 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30723444 Núm. CAS: 2149591-35-3 UN: 3265 ADR: 8,III |