2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 352 EUR
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18089307
Núm. CAS: 1263377-64-5