2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 719 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738353
Núm. CAS: 1807187-83-2