5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 522 EUR
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃BrF₅NO
MW: 292,001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738216
Núm. CAS: 1804896-67-0