2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 609 EUR
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723445
Núm. CAS: 2149591-28-4