1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(perfluoroethoxy)benzene
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 36.4 EUR
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Pto. Ebullición: 91…91 °C (50 mm Hg)
Densidad: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040941
Núm. CAS: 56425-85-5