Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502211-1G
PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA
545
EUR
APOSPC502211-1G
APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Formula:
C₇H₅BF₅·K MW: 234,016 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18861751 Núm. CAS: 1632070-90-6 |