Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502212-1G PC502212-250MG PC502212-5G
APOSPC502212-1GEA 377 EUR
APOSPC502212-1G APOSPC502212-250MG APOSPC502212-5G
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Formula: C₈H₆BF₆O·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18713047
Núm. CAS: 1201331-15-8