2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 567 EUR
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730319
Núm. CAS: 2149597-24-8