5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC50223-100MG
PC50223-1G
PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA
134
EUR
APOSPC50223-100MG
APOSPC50223-1G
APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula:
C₁₀H₁₀F₃N·ClH MW: 237,649 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08544284 Núm. CAS: 215788-34-4 |