5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502237-1G PC502237-250MG PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA 507 EUR
APOSPC502237-1G APOSPC502237-250MG APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740802
Núm. CAS: 1805580-19-1