6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502242-1G
APOSPC502242-1GEA 39.3 EUR
APOSPC502242-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24848699
Núm. CAS: 217816-53-0