2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 609 EUR
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₄FN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11656151
Núm. CAS: 1208076-36-1