2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 473 EUR
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545737
Núm. CAS: 137338-08-0