3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 429 EUR
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₅FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730328
Núm. CAS: 1851952-10-7