2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50226-1G PC50226-250MG PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA 429 EUR
APOSPC50226-1G APOSPC50226-250MG APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20696905
Núm. CAS: 180146-78-5