2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50227-1G PC50227-250MG PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA 85.7 EUR
APOSPC50227-1G APOSPC50227-250MG APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅FIN
MW: 261.035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396999
Núm. CAS: 345963-95-3