3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 1090 EUR
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂
MW: 223,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25476827
Núm. CAS: 1803571-23-4