2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC502274-1G PC502274-500MG
APOSPC502274-1GEA 458 EUR
APOSPC502274-1G APOSPC502274-500MG
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28133674
Núm. CAS: 1806353-99-0