4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 473 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClFNO₂S
MW: 233,647 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26032776
Núm. CAS: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III