2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502286-1G PC502286-250MG
APOSPC502286-1GEA 0 EUR
APOSPC502286-1G APOSPC502286-250MG
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18395022
Núm. CAS: 1261572-13-7