4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 145 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Formula: C₁₀H₆BrF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29761120
Núm. CAS: 2089319-24-2