2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502288-1G PC502288-250MG PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA 36.4 EUR
APOSPC502288-1G APOSPC502288-250MG APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751763
Núm. CAS: 92821-83-5