2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC50229-1G
PC50229-250MG
PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA
84.1
EUR
APOSPC50229-1G
APOSPC50229-250MG
APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,153 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09032899 Núm. CAS: 914224-31-0 |