2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50230-1G PC50230-250MG PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA 98.6 EUR
APOSPC50230-1G APOSPC50230-250MG APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Formula: C₈H₆FIO₂
MW: 280,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396991
Núm. CAS: 345963-96-4