2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 174 EUR
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525492
Núm. CAS: 1204296-03-6