1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502324-1G PC502324-250MG
APOSPC502324-1GEA 574 EUR
APOSPC502324-1G APOSPC502324-250MG
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Formula: C₁₀H₆F₂N₂O₃
MW: 240.163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730349
Núm. CAS: 2187434-99-5