2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 58 EUR
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392394
Núm. CAS: 104384-69-2