4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502333-1G PC502333-250MG PC502333-5G
APOSPC502333-1GEA 596 EUR
APOSPC502333-1G APOSPC502333-250MG APOSPC502333-5G
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-Bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580935
Núm. CAS: 1417566-72-3