2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 58 EUR
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11182341
Núm. CAS: 186036-04-4