3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502336-1G PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 560 EUR
APOSPC502336-1G APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₄NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580776
Núm. CAS: 206546-18-1