3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502337-1G
PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA
609
EUR
APOSPC502337-1G
APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₃ MW: 286,003 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28737947 Núm. CAS: 1805591-69-8 |