3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502342-1G PC502342-250MG PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA 49.3 EUR
APOSPC502342-1G APOSPC502342-250MG APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739837
Núm. CAS: 1807192-67-1