3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC502347-1G PC502347-5G
APOSPC502347-1GEA 325 EUR
APOSPC502347-1G APOSPC502347-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
MW: 235,989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30830098
Núm. CAS: 485318-78-3