3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502348-1G PC502348-5G
APOSPC502348-1GEA 279 EUR
APOSPC502348-1G APOSPC502348-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,902 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30830102
Núm. CAS: 2149598-68-3