3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502350-1G PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA 522 EUR
APOSPC502350-1G APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
MW: 235,989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756734
Núm. CAS: 104222-41-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III